Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Werkzeuge
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"66"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Hichrom Limited
Beschreibung:   The Clean-cut™ cutter is designed specifically for cutting polymeric HPLC tubing from 1/16” to 1/8” with no distortion of cross-section and without cl...
Artikel-Nr: (554-7744)
Lieferant:  Hichrom Limited
Beschreibung:   These pliers are designed for cutting 1/16" stainless steel tubing and are especially suitable for tubing of 0,010" and 0,020" ID.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (18-1112-46)
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Artikel-Nr: (BOHLS1852-28)
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   Ideal for cutting plastic and rubber tubing with and without textile reinforcement.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  NUNC
Beschreibung:   Nunc™ Bank-It™, Manueller Schraubendreher
Lieferant:  ENTEGRIS INC
Beschreibung:   TUBE CUTTER, 3/4IN 1 * 1 ST
Lieferant:  SGE a Trajan company
Beschreibung:   Cutter for steel tubing.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nächste