Sie suchten nach: Schalen/Schüsseln/Töpfe
257  results were found
SearchResultCount:"257"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, mit oder ohne Ausguss.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Porzellan, glasiert.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Porzellan, glasiert.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schüttelbad, Ersatz-Universaltablar (Kolbenkapazität: 44× 25 ml, 35× 50 ml, 18× 100 ml, 11× 250 ml, 5× 500 ml)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, mit Ausguss.
Artikel-Nr: (216-1492)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Blaues Kunststofftablett mit weißem Einsatz.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Edelstahl-Stellboden, für VWB2 12
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Polycarbonate base tray, for VWB2 2, Stellboden (Polycarbonat), für VWB2 2
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE mit Ausguss.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: ABS.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Lagen nur für Enghals-Gefäße
Artikel-Nr: (631-0727)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PS.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Verschüttung
Lieferant: MULTIROIR
Beschreibung: Auswahl von 5 leichten und stabilen Laborschalen aus strapazierfähigem PP. Für eine Vielzahl von Verwendungszwecken geeignet.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 257
no targeter for Bottom