Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Laborschalen/Auffangwannen, LaboPlast®
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
PP, weiß.
  • Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen
  • Raumsparend ineinander stapelbar
  • Schale nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
  • Mit EU-Lebensmittel-Zulassung
Die Laborschalen sind praktische, ineinander stapelbare Allzweckschalen, mechanisch belastbar, bruchsicher, verwindungsstabil. Die Schalen haben einen kräftigen, abgerundeten Rand. Geeignet als Auffangwanne für umweltgefährdende, aggressive Stoffe, als Experimentierwanne, Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, medizinische Schale, Fotoentwicklerschale, Warenauslegeschale und als Auslegeschale für Lebensmittel.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Schalen
B×T×H Kapazität Bezeichnung Boden VE Katalognummer Menge
180×230×42 mm 0,5 l - 130×180 mm 1 216-1341
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
250×310×65 mm 1,5 l - 180×240 mm 1 216-1342
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
310×370×75 mm 3 l - 240×300 mm 1 216-1343
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
420×520×120 mm 10 l - 300×400 mm 1 216-1344
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
534×634×140 mm 21 l - 400×500 mm 1 216-1345
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 5 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
648×846×160 mm 39 l - 500×700 mm 1 216-1346
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 5 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Schalen-Sets
B×T×H Kapazität Bezeichnung Boden VE Katalognummer Menge
- mm - Laborschalen Set, 6-teilig, mit je einer Schale 0,5/1,5/3,0/10,0/21,0/39,0 l - 1 SET 216-0922
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
- mm - Laborschalen-Set, 4-teilig, mit je einer Schale 0,5/1,5/3,0/10,0 l - 1 SET 216-0899
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping