Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Wannen, tief
Lieferant: Kartell
plastilab®
HDPE, weiß.
  • Stabil, mit Hebelaschen und verstärkenden Rippen
  • Platz sparend, stapelbar
  • Der Behälter mit der Bestellnummer 216-0263 verfügt über Ablassöffnungen an allen Seiten und ist daher ideal zum Abtauen von Proben geeignet.
Universalbehälter für eine Vielzahl von Anwendungen.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Wannen, stapelbar
B×T×H Kapazität VE Katalognummer Menge
415×310×97 mm 10 l 1 216-0260
458×410×143 mm 20 l 1 216-0262
540×350×115 mm 16 l 1 216-0261
Wannen, stapelbar, mit Ablauflöchern
B×T×H Kapazität VE Katalognummer Menge
540×350×115 mm 16 l 1 216-0263
Becken, stapelbar
B×T×H Kapazität VE Katalognummer Menge
415×315×200 mm 20 l 1 489-0021
595×365×255 mm 46 l 1 489-0022
585×500×445 mm 100 l 1 216-0269
695×438×306 mm 72 l 1 489-0023
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping