Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Laborschalen
Lieferant: Kartell
plastilab®
PS, weiß.
  • Stabile, schlagfeste Ausführung
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
B×T×H VE Katalognummer Menge
201×151x21 mm 1 216-2101
201×151×41 mm 1 216-2105
202×151×81 mm 1 216-2109
252×252×42 mm 1 216-2108
252×252×82 mm 1 216-2112
254×254×21 mm 1 216-1683
303×151×21 mm 1 216-1684
303×151×42 mm 1 216-2106
303×151×81 mm 1 216-2110
352×252×81 mm 1 216-0268
353×252×21 mm 1 216-2103
353×253×41 mm 1 216-4307
408×299×81 mm 1 216-2115
408×300×21 mm 1 216-1681
409×300×42 mm 1 216-2114
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge