Sie suchten nach: Transportwagen
98  results were found
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Standard stainless steel trolleys are designed to support Avantor® support containers.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Transportwagen, Wagen, 600×400, 150 kg Ladekapazität, Nutzlast: 150 kg, B×T×H: 620×420×170 mm
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Der Rollwagen MetroMax i® ist mit zwei oder vier Körben erhältlich und eignet sich bestens für den sicheren Transport von Glaswaren im Labor.
Artikel-Nr: (PPSA3510180)
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: This trolley is designed for highly sensitive areas and minimal space requirements.
UOM: null
Artikel-Nr: (PPSA2095520)
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: The Clino® Profi C5e trolley system made of stainless steel flat wringer and three buckets for surface cleaning.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Metro International
Beschreibung: HPLC carts are suitable to mobilise and stack HPLC equipment and hence maximise valuable lab space.
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Utility carts can be used in a variety of transport applications. The ergonomic handles and premium castors promote long life and ease of use. Microba...
Lieferant: MULTIROIR
Beschreibung: This trolley is unique on the market for its robustness and quality. It is suitable for moving heavy loads and sensitive products.
New Product
Lieferant: MULTIROIR
Beschreibung: Diese vielfältig einsetzbaren Transportwagen sind für einen intensiven Gebrauch ausgelegt. Sie bestehen aus einem Aluminiumrahmen mit robusten Polypro...
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Aus Aluminiumprofilen mit Verbindern aus Polyamid.
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Diese Mehrzweckwagen (Edelstahl oder verchromt) verfügen über bis zu drei Super Erecta-Gitterböden oder -Fachböden mit zweiteiligen Kunststoff-Klemmke...
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: Process reliability and efficiency in technical cleanrooms with double rolling bucket system with minimal space requirements. Made of stainless steel ...
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: The STEC ergonomically optimised system trolley is exclusively developed and used for controlled areas. It is made of stainless steel, has enclosed ap...
Lieferant: asecos
Beschreibung: Tipping skips are equipped with subframe with inserts for transportation by forklift truck. Releasing the locking device immediately activates the tip...
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Diese Reinraum-Transportwagen wurden speziell für schwere Lasten konzipiert.
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: These Clino® plastic castors with or without brake provides comfortable running and steering facility. They also provide maximum ergonomics for all cl...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom