Transportwagen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
129-0178EA 1220 EUR
129-0178
Transportwagen, Nalgene®
Transportwagen
Zum Transport von runden Tanks, Ballons- und Ballonflaschen sowie anderen, runden Gefäße bis 521 mm Ø.
  • Korrosionsbeständig und chemisch beständig gegen Säuren und Basen
  • Robust, maximale Zuladung 227,3 kg
  • Bodenschonende Rollen
Zum Transport von runden Tanks, Ballons- und Ballonflaschen sowie anderen, runden Gefäße bis 521 mm Ø.
  • Korrosionsbeständig und chemisch beständig gegen Säuren und Basen
  • Robust, max. Zuladung 227,3 kg
  • Bodenschonende Rollen
Edelstahl, rostfrei.