Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Zentrifugenröhrchen, SuperClear, Ultra-High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR® SuperClear™
525-0149EA 147 EUR InStock
525-0149 525-0310 525-0157 525-0974 525-0160 VWRU21008-103 525-0307 525-0151 525-0306 525-0159 525-0153 525-0499 VWRU93000-032 525-0152 525-0496 21008-216 VWRI525-0308_U 21008-242 525-0304 525-0305 82018-050 525-0975 21008-214 525-0309 525-0224 21008-105 VWRU21008-089 525-0498 VWRU82018-048 525-0303 525-0497 525-0147 VWRU21008-178 525-0156 525-0150 VWRI525-0303_U VWRU21008-195 525-0311 525-0148 525-0154 525-0312 525-0158 525-0308 525-0155
Zentrifugenröhrchen, SuperClear, Ultra-High Performance
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Diese beliebten Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind für Hochgeschwindigkeitszentrifugation ausgelegt und werden aus nicht-zytotoxischem medizinischem Harz hergestellt, das es Benutzern ermöglicht, problemlos Probenvolumen und Farbe zu erkennen.
  • Verhindern Bruch und Leckage während der Hochgeschwindigkeitszentrifugation
  • Leicht ablesbare Graduierungen für genaue Messungen
  • Patentiertes, extra großes, schmierfestes Beschriftungsfeld
  • Vielseitige Verpackungsoptionen
  • Frei von RNase, DNase, Endotoxin und ATP
SuperClear-Röhrchen zeichnen sich durch leicht ablesbare, aufgedruckte Graduierungen und einfache Befüllung und Probenvorbereitung aus. Das extra große Beschriftungsfeld ist das größte auf dem Markt und ist transparent für die einfache Betrachtung der Proben durch das Etikett. Das Beschriftungsfeld ist schmierfest und nutzt sich beim Einsetzen und Entfernen der Zentrifugenröhrchen in bzw. aus dem Zentrifugenrotor nicht ab.
Es sind zwei Typen von Kappen verfügbar: Flache Schraubkappen und gewölbte Schraubkappen mit tiefem Dichtungsbereich. Die flachen Schraubkappen sind auslaufsicher und verfügen über einen eingeformten elastomeren Dichtring, der die Zentrifugenröhrchen abdichtet. Diese Kappen sind ideal für die Vermischung von Chemikalien und langwierige Schüttel-Inkubationen. Die gewölbten Schraubkappen verfügen über einen tiefen Dichtbereich und bieten eine sichere Abdichtung für Lanzeitlagerungen.
Die Kappen müssen beim Autoklavieren lose auf die Zentrifugenröhrchen gelegt werden.
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge