Sie suchten nach: Reaktionsgefäße
84  results were found
SearchResultCount:"84"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Röhrchen werden aus USP Klasse VI PP hergestellt.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Röhrchen werden aus einem ultraklaren PP der USP-Klasse VI hergestellt und erlauben eine einfache Betrachtung des Inhalts.
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus hochwertigem, gammasterilisierbarem PP.
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Rohre sind aus PP der USP-Klasse VI hergestellt, was eine klare Sicht auf das Pellet gewährleistet. Sie verfügen über eine hochfeste Wand und kö...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese durchsichtigen, hochwertigen PP-Röhrchen sind ideal für Anwendungen zur Probenverarbeitung.
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Oberfläche dieser Mikrozentrifugenröhrchen hat eine niedriger Bindung, die eine minimale bis niedrige Bindung ermöglichen. Zur Verwendung mit DNA ...
Artikel-Nr: (525-1006)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PP, durchscheinend.
UOM: 1 * 500 ST
Artikel-Nr: (525-0540)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kunstharz, ultraklar, mit Schraubverschlüssen mit eingeformten Elastomer-Dichtungen.
UOM: 1 * 500 ST
Nachhaltige Verpackung
Umweltschonende Herstellung
Lieferant: Brand
Beschreibung: PP, graduiert, steril oder unsteril, mit Schraubdeckel mit Verschlusssicherung oder ohne Schraubdeckel, autoklavierbar.
Lieferant: Greiner Bio-One
Beschreibung: PP.
Artikel-Nr: (KIMA18166)
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beschreibung: PP, translucent.
UOM: 1 * 1.000 ST
Lieferant: Corning
Beschreibung: PP, steril oder unsteril, konischer Boden mit oder ohne Standring.
Aktion
Lieferant: Corning
Beschreibung: Polypropylen, mit orangem Schraubverschluss.
Lieferant: Corning
Beschreibung: Mikrozentrifugenröhrchen, Axygen®, Kapazität: 1,5 ml, mit Gewinde, ohne Schraubverschluss, Farbe: Farblos, nicht graduiert, konischer Boden, unsteril
Lieferant: Corning
Beschreibung: Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
Lieferant: Corning
Beschreibung: PP, graduiert, autoklavierbar.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom