Reaktionsgefäße, 1,7 ml, SuperClear, kochfest im Wasserbad
211-0032EA 30.2 EUR
VWRI211-0032
Reaktionsgefäße, 1,7 ml, SuperClear, kochfest im Wasserbad
PP, optisch klar, mit Graduierung, autoklavierbar und kältebeständig, ohne Kappe.
  • Zentrifugation bis 20 000×g
  • Eignen sich für alle Standard-Rotoren und Rotoren mit hoher Kapazität
  • Jede Charge wird getestet und ist garantiert frei von RNase und DNase
Verpackung: Lieferung in wiederverschließbaren Beuteln.