Reaktionsgefäße,1,7 ml, SuperClear
211-0033EA 54.9 EUR
VWRI211-0033
Reaktionsgefäße,1,7 ml, SuperClear
PP, optisch klar, mit Graduierung, autoklavierbar, kältebeständig bis –80 °C, mit flachem Deckel.
  • Zentrifugierbar bis 15 000×g (sterile Ausführung) oder 20 000×g (unsterile Ausführung)
  • Eignen sich für alle Standard-Rotoren
  • Flache, durchstechbare Deckel, seitliches Beschriftungsfeld
  • Deckel verfügen über ein 90°-Gelenk, durch das sie sich beim Pipettieren leichter mit einer Hand schließen lassen
  • Jede Charge wird getestet und ist garantiert frei von RNase und DNase
Verpackung: 50 Reaktionsgefäße im sterilen Beutel (sterile Ausführung).