Reaktionsgefäße, 2,0 ml, SuperClear
VWR® SuperClear™
211-0118EA 0 EUR
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
Reaktionsgefäße, 2,0 ml, SuperClear
Ultraklares PP, mit Graduierung, autoklavierbar, kältebeständig, mit flachem Deckel. Braun (Bernsteinfarben) eingefärbt für lichtempfindliche Substanzen.
  • Zentrifugation bis 20.000 ×g möglich
  • Eignen sich für alle Standard-Rotoren und Rotoren mit hoher Kapazität
  • Gefäße verfügen über ein seitliches, mattiertes Beschriftungsfeld; der flache Deckel kann problemlos beschriftet und durchgestochen werden
  • Jede Charge wird getestet und ist garantiert frei von RNase und DNase
Verpackung: In wiederverschließbarem Beutel. Das farblich sortierte Set umfasst rote, blaue, grüne, gelbe und orange Reaktionsgefäße in separaten Beuteln mit 100 Reaktionsgefäßen.