Reagenzröhrchen
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
212-1809EA 80.1 EUR
212-1809 212-1837 212-1823 212-1834
Reagenzröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Polystyrol (PS), transparent
  • Zentrifugierbar bis 3000 ×g
  • Steril mit rotem Stopfen oder unsteril ohne Stopfen lieferbar
  • Weitere Stopfen und andere Farben auf Anfrage
Universelle Röhrchen mit Rundboden für vielfältige Anwendungen.