VWR®, Reagenzgläser mit Bördelrand
Lieferant: VWR
VWR®
212-0022EA 13.55 EUR
212-0022 212-0306
VWR®, Reagenzgläser mit Bördelrand
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
FIOLAX®, neutrales Glas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung
Eine preisgünstige Alternative für vielfältige Anwendungen. Dünnwandig.
Zertifizierungen: DIN 12395