Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (278)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "chromatographie-vials"
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/36/18374036.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"121"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Flaschen sind inbesondere für Instrumente der folgenden Hersteller geeignet: Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Flaschen werden bevorzugt auf Geräten folgender Hersteller eingesetzt: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hitachi usw.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Standard Glas- oder Kunststoffflaschen für die GC und HPLC, Mikroeinsätze, Verschlüsse und Kits. Universell einsetzbar auf fast allen Autosamplern. Be...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Flaschen können zur Aufbewahrung von Pulvern und Feststoffen verwendet werden.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific,...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hitachi, Waters® (Wisp Karusselle...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Klar-/Braunglasflaschen mit gerundetem oder flachem Boden und Volumina von 5-20 ml und Verschlüsse. Flaschen mit gerundetem Boden zeichnen sich w...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste