MICRO+™ Probenfläschchen mit Glaseinsatz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chromacol™ Micro+™
548-0261EA 449 EUR
548-0261 548-1125 548-1107 548-1108 548-1109
MICRO+™ Probenfläschchen mit Glaseinsatz
Vials
Alle MICRO+™ Probenfläschchen haben einen spitz zulaufenden 300-µl- oder 900-µl-Glaseinsatz, der oben und unten in einem 12×32-mm-Standard-Vial eingeschmolzen ist, was bedeutet, dass nicht mehr eine Reihe von kleinen Komponenten zusammengebaut werden muss, bevor mit der Arbeit begonnen werden kann. Der Einsatz ist nun ein integraler Bestandteil einer Weithalsflasche, wobei ein großer Bereich oben und unten eingeschmolzen ist. Dadurch kann die Nadel nicht mehr beschädigt werden.
* benötigt 9 mm Schraubkappe