Rollrandflaschen, ND11
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-8008EA 16 EUR
548-8008 548-3311 548-0423 548-0424 548-3337 548-3004 548-0474 548-0171 548-0856 548-0174 VWRI548-2175 548-2380 548-2370 548-2159 548-2870 548-3003 548-2146 548-1362 548-1465 548-2148 548-0905 548-0421 548-0092 548-0447 548-3310 548-0173 548-3092 548-8009 548-3307 548-0418 548-2126 548-0906 548-0005 548-3254 548-1361 548-8010 548-1861 548-0004 548-3005 548-1400 548-0003 548-0467 548-0172
Rollrandflaschen, ND11
Vials Chromatographie-Vials
Diese Flaschen sind für Instrumente der folgenden Hersteller geeignet: Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian etc.
  • Standard-Flaschen für GC und HPLC
  • Flaschen mit Barcode-Etikett sowie vorgebördelte Flaschen sind ebenfalls erhältlich
  • Mikroliter-Flaschen für die Probenvorbereitung (Reaktionen, Konzentrationen) oder als Alternative für konische Mikro-Flaschen oder Rollrandflaschen mit Einsätzen
TopSert-Flaschen sind eine Alternative zu Glas-Flaschen mit eingeschmolzenen Mikroeinsätzen oder Mikroeinsätzen mit Kunststofffedern. Der Glas-Mikroeinsatz dieser TopSert-Flaschen befindet sich zentriert in der Kunststoffform und wird dank des leicht überstehenden Rands fest gegen die Septa gedrückt.
Lieferumfang: Sets enthalten: 1,5 ml Rollrandflaschen (11,6×32 mm), Bördelkappe aus Aluminium, klar lackiert, mit zentralem Loch (5,5 mm) und Septum.