Gewindeflaschen, ND13
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0526EA 68.8 EUR
548-0526 548-3314 548-0523 548-0509 548-3252 548-0528 548-0527 548-0052 548-0522 548-1395 548-0051 548-0521 548-1454 548-0524 548-0519 548-0510 548-0529
Gewindeflaschen, ND13
Vials Chromatographie-Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hitachi, Waters® (Wisp Karusselle mit 48 Positionen) usw.
  • Beliebige Kombination aus 4 ml-Schraubflaschen ND13 und einem der 13 mm-PP-Schraubverschlüsse kann als 2-in-1-Kit bestellt werden
  • Auf Anfrage können die Flaschen auch mit Barcode gekennzeichnet geliefert werden
  • Für Lagerzwecke auch mit oben geschlossenen Schraubverschlüssen erhältlich
Lieferumfang: Kits enthalten: 4 ml-Gewindeflaschen (14,7×45 mm), schwarze PP-Schraubkappen mit 8,5 mm-Loch oder oben geschlossen und Septum.