Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR®/Hitachi, Waters® usw.
- Dieses Flaschen-/Verschlusssystem wird nur für HPLC-Anwendungen empfohlen
- Universell verwendbare Flaschen für nahezu alle gängigen Autosampler, auch für diejenigen mit automatischen Handling-Systemen
- Mikroeinsätze können vormontiert in Flaschen geliefert werden
- Flaschen können auch mit Standard-Crimp-Verschlüssen aus Aluminium (11 mm) gebördelt werden, da die beiden Schnappringlippen die gleiche Höhe wie ein Rollrand aufweisen
- Weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Füllen mit zähflüssigen Substanzen