Kryoröhrchen Stor-It™, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Stor-It™
391-8877EA 748 EUR
391-8877
Kryoröhrchen Stor-It™, Nunc™
Vials
Röhrchen aus PP, mit PE-Schraubkappe.
  • Selbststehend, mit Sternfuß
  • Außengewinde
  • Mit Schreibfeld
Verpackung: Röhrchen und Schraubkappe sind getrennt verpackt.
Bitte beachten Nicht verwendbar in Flüssigphasen von flüssigem Stickstoff.