Kryoröhrchen, CryoTubes™, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoTubes™
479-6846EA 323 EUR
479-6846 479-6845 479-6844 479-1159 479-6843 NUNC363452_CZ 479-6839 479-6849 479-6838 479-6848 479-6837 479-6836 479-6847 479-6853 479-6842 479-6852 479-6841 479-6840 479-6850
Kryoröhrchen, CryoTubes™, Nunc™
Vials
PP-Röhrchen mit PP-Schraubkappe (Röhrchen mit Innengewinde) oder PE-Schraubkappe (Röhrchen mit Außengewinde) und weißem Schreibfeld, steril. Entwickelt zur Lagerung von Zellkulturen, Bakterien und anderen Proben bei Tiefsttemperaturen. Einsetzbar in Tiefkühlgeräten und ebenso in gasförmigem und flüssigem Stickstoff*.
Nicht toxisch, pyrogenfrei.
Entsprechen den IATA-Vorschriften für den Lufttransport von biologischen Proben.
* Warnung: Verwenden Sie CryoTubes™ in der flüssigen Phase von Stickstoff nur, wenn Sie korrekt mit Nunc CryoFlex™ Röhrchen versiegelt wurden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zum Eindringen von Flüssigstickstoff in das Röhrchen und zu steigenden Druckverhältnissen führen, was eine Explosion oder das Freisetzen von biologischen Gefahrenstoffen verursachen kann. Röhrchen 479-6816 und 479-6853 können nur Lagertemperaturen bis zu −80 °C aushalten.
* ohne Schreibfeld
** freistehend
*** mit Sternfuß