Block-Systeme, 96 Positionen
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0351EA 1330 EUR
548-0351 548-0343 548-0344 548-0342 548-0345 548-0346 548-0349
Block-Systeme, 96 Positionen
Mikrotiterplatten Mikrotiterplatten mit Glaseinsätzen
Systeme mit 96 Positionen (Ritter) mit Glaseinsatz für die Verwendung in der kombinatorischen Chemie (HTS), wenn der Block aus reinem PP nicht inert genug ist. Die Einsätze können mit einer PE-Kappe, der gesamte Block mit einer Sealmat-Blockabdeckung aus Silikon mit PTFE-Laminierung versiegelt werden.