Sie suchten nach: Wandhaken
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (113-8040)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Wandhalterung mit variablen Haltepunkten bietet Platz für bis zu vier verschiedene Spenderboxen für Persönliche Schutzausrüstung oder andere Labor...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Wall Hooks, Wall mount, Für IN110
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Wall Hooks, Wandhalterung, UN75plus
Lieferant: asecos
Beschreibung: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Lieferant: Palbam
Beschreibung: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Artikel-Nr: (BRDY800125)
Lieferant: Brady
Beschreibung: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOHLR1162-32)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Rohrschelle aus PE mit fest verbundenen Power-Magneten. b.safe Waste Pipes können einfach in die Rohrschelle für Rohr-Außen-Ø 32 mm eingeclipst werden...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOHLR1164-03)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Schwarzes, pulverbeschichtetes Stahlblech. Mit 2 Bohrungen Ø 4,2 mm zur Wandmontage mit dem beigelegten Befestigungsmaterial.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Brady
Beschreibung: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Artikel-Nr: (159-9110)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Flaschenhalterung für Druckgasflaschen aus pulverbeschichtetem Aluminium hat einen Befestigungsgurt mit Schnellverschluss. Wand- oder Tischbefestigung...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOHLR1165-03)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Auflagefläche mit silikonfreiem Klebepad und 2 Bohrungen Ø 4,2 mm zur verrutschsicheren Befestigung auf Tischplatte.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CEDE7202)
Lieferant: ORKLA CARE AB
Beschreibung: Zwei Halterungen aus grünem Kunststoff für die Lagerung von zwei Flaschen Cederroth-Augenspülung (500 ml).
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Lieferant: Restek
Beschreibung: The protocol station is designed for convenient wall mounting of high-purity gas regulators.
Artikel-Nr: (REST21333)
Lieferant: Restek
Beschreibung: Wall Hooks, Cylinder holder, single
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: GEBRA
Beschreibung: Hochschlagfester ABS-Kunststoff
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom