Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (11)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Wägepapier
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/23/18990023.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (516-0318)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Wägepapier zum Wägen von Substanzen (viskose Produkte, Puder, Pasten, Flüssigkeiten,...).
UOM:  1 * 250 ST
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   Dieses Wägepapier löst sich rückstandsfrei in Säurelösungen auf, was beispielsweise für die Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden wichtig ist.
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   Dieses Wägepapier aus Pergament erlaubt die sichere Übertragung von Proben auf Waagen, ohne dass unerwünschte Substanzen das Analyseergebnis beeinträc...
Artikel-Nr: (HEATHS120116)
Lieferant:  HEATHROW
Beschreibung:   These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
UOM:  1 * 500 ST
Artikel-Nr: (611-9420)
Lieferant:  NEOLAB
Beschreibung:   Wägepapier, 100×133 mm
UOM:  1 * 250 ST
Lieferant:  MAPSA
Beschreibung:   Pergaminpapier, weiß, 40 g/m2.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 6  von 6