Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Beschwerungsband
Lieferant: Bel-Art
Blei, mit roter Vinyl-Beschichtung. Das weiche, biegsame, beschichtete Bleiband ist ideal zur Stabilisierung von Gefäßen in Wasser- und Ölbädern, Thermostaten oder auf Schüttlern. Es kann beliebig geformt werden und passt sich so fast jedem Behälter an. Der ebenfalls beschichtete Beschwerungsdraht ist wesentlich dünner und noch flexibler. Er ist besonders für kleine Behältnisse geeignet.
Blei, mit roter Vinyl-Beschichtung
Das weiche, biegsame, beschichtete Bleiband ist ideal zur Stabilisierung von Gefäßen in Wasser- und Ölbädern, Thermostaten oder auf Schüttlern. Es kann beliebig geformt werden und passt sich so fast jedem Behälter an. Der ebenfalls beschichtete Beschwerungsdraht ist wesentlich dünner und noch flexibler. Er ist besonders für kleine Behältnisse geeignet.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Die Beschichtung verhindert ein Zerkratzen des beschwerten Behälters und anderer Oberflächen
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Die Beschichtung verhindert ein Zerkratzen des beschwerten Behälters und anderer Oberflächen
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Länge Breite Gewicht VE Katalognummer Menge
Beschwerungsband 178 mm 51 mm 163 g 1 214-1309
Beschwerungsband 305 mm 51 mm 281 g 1 214-1311
Beschwerungsband 610 mm 203 mm 2238 g 1 214-1313
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping