VWR® Spec-Wipe® 5, Reinraum-Wischtücher, ungewebt
Lieferant: VWR
21913-211
VWR® Spec-Wipe® 5, Reinraum-Wischtücher, ungewebt
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Behandelte Vliestücher aus 45% Polyester und 55% Cellulose, ungewebt.
  • Polyester/Cellulose-Mischung, verbesserte Saugfähigkeit
  • Wasserstrahlverfestigt ermöglicht ein strapazierfähiges Wischtuch mit weniger Partikelbildung
  • Haltbares Wischtuch, das weniger Partikel erzeugt als einige andere Vliesstoffverfahren
  • Speziell behandelt, um Partikel zu reduzieren
Ideal zur Reinigung von Flächen und Sterilbänken, zum Aufnehmen von verschüttetem Wasser und den meisten gängigen Lösungsmitteln sowie für allgemeine Reinigungsarbeiten.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 geeignet.
Farbe: Weiß