Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Lieferant: VWR Collection
VWR®
Saugfähige, weiche und fusselarme Vliestücher. Für eine Vielzahl von einfachen Anwendungen im Labor, Elektronik- und Computerindustrie, Pharmazie, Biotechnologie, Optik etc.
  • Hohe Saugfähigkeit, in drei Formaten, ein- oder dreilagig verfügbar
  • Praktischer Spenderkarton mit antistatischem Folienfenster zur Entnahme
  • Tisch- und Wandhalterungen für die Einhandentnahme der Tücher separat verfügbar
Farbe: Weiß
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Wischtücher
Bezeichnung Verpackt L×B VE Katalognummer Menge
Wischtücher, 1-lagig in Spender-Box 424×355 mm 140 115-0203
Wischtücher, 1-lagig in Spender-Box 213×114 mm 280 115-0202
Wischtücher, 3-lagig in Spender-Box 424×368 mm 90 115-0204
Halterung für Spenderboxen
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Spender, groß, für 115-0204 1 VWRI115-0207P
Spender, klein, für 115-0202 1 115-0205
Spender, mittel, für 115-0203 1 115-0206
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge