Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinraum-Wischtücher, MiracleWipe®
Lieferant: Texwipe
MiracleWipe®
Diese Wischtücher bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyamid (Doppel-Interlock).
  • Sehr reißfeste Nylonfasern sind ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen im Reinraum
  • Weich, geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Hohe Saugfähigkeit, hervorragende Abriebfestigkeit bei intensiver Verwendung oder beim Reinigen rauer Oberflächen
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung L×B Verpackt VE Katalognummer Menge
TX4004 100×100 mm 600 Tücher/Beutel 600 115-0476
TX4009 230×230 mm 150 Tücher/Beutel 150 115-0477
TX4012 310×250 mm 200 Tücher/Beutel 200 115-0478
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Absorptionsvermögen (Wasser) (ml/m²) 530
Absorptionsvermögen - Aufnahmegeschwindigkeit (s) <1
Partikelfreisetzung (ASTM E2090) - 0.5-5 µm (×10⁶/m²) 8
Partikelfreisetzung (ASTM E2090) - 5-100 µm (m²) 58000
Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser (g/m²) 0,24
Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol (g/m²) 0,03
Fasern (>100 µm) (m²) 844
Ionen - Chlorid (ppm) 0,10
Ionen - Kalium (ppm) 0,21
Ionen - Natrium (ppm) 0,89
Gewicht (g/m²) 180
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping