Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinraum-Wischtücher, steril, SterileWipe™ HS II
Lieferant: Texwipe
SterileWipe™
Die Vlieswischtücher SterileWipe™ HS II aus einer Cellulose/Polyester-Mischung zeichnen sich durch Haltbarkeit und Saugfähigkeit aus und sind als sterile Allzwecktücher hervorragend für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen Ökonomie und Reinheit ein absolutes Muss sind.
  • Wasserstrahlverfestigte und bindemittelfreie Wischtücher mit hoher Saugfähigkeit und Strapazierfähigkeit
  • Geringe Partikelzahl sowie geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen und hohe Lösungsmittelkompatibilität
  • Gammasterilisiert auf 10-6 SAL (Sterility Assurance Level)
  • Verfallsdatum und chargenspezifische Sterilitäts- und Konformitätszertifikate
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M 4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung L×B Verpackt VE Katalognummer Menge
TX3210 310×310 mm 20 Tücher/Innenbeutel, 5 Innenbeutel/Außenbeutel, 5 Außenbeutel 500 115-0311
TX3210 310×310 mm 5 Innenbeutel mit 20 Wischtüchern 100 115-2454
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell SterileWipe™ HS II SterileWipe™ HS II
Absorptionsvermögen (Wasser) (ml/m²) 320
Absorptionsvermögen - Aufnahmegeschwindigkeit (s) <0,3
Partikelfreisetzung (ASTM E2090) - 0.5-5 µm (×10⁶/m²) 28
Partikelfreisetzung (ASTM E2090) - 5-100 µm (×10⁶/m²) 1,15
Fasern (>100 µm) (×10⁵/m²) 70
Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser (g/m²) 0,03
Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol (g/m²) 0,01
Gewicht (g/m²) 69
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge