Reinraum-Wischtücher, getränkt, Prosat®
Lieferant: Contec
115-0546EA 1180 EUR
115-0546 115-1422
Reinraum-Wischtücher, getränkt, Prosat®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese PP-Vlies Wischtücher sind mit 70% denaturiertem Ethylalkohol und 30% deionisiertem Wasser getränkt.
Die Tücher eignen sich ideal für das Reinigen oder Abwischen von Produktionswerkzeugen und anderen Geräten und für Reinigungsarbeiten nach der Probenahme mit Rodac-Platten.
Die sterile Version ist geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A. Die unsterile Version ist für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Verpackung: Verpackt in wiederverschließbaren Packungen zur Gewährleistung der Reinheit und des Lösungsmittelgehalts. Jede Packung mit eigener Chargennummer für einfache Rückverfolgbarkeit.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904