Desinfektions-Tücher, Pursept®-A Xpress
Lieferant: Brand
Pursept® A
BRND44840EA 93.9 EUR
BRND44840 BRND44845
Desinfektions-Tücher, Pursept®-A Xpress
Die Tücher sind chlorfrei gebleicht, biologisch abbaubar. Schnelle Desinfektion von alkoholbeständigen Arbeits- und Geräteoberflächen.
Inhaltsstoffe:
1 Tuch enthält ca.: 1027 mg Ethanol, 0,56 mg N-Alkylaminopropylglycin, Hilfsstoffe
Chemisch-physikalische Daten:
Wirkstofflösung (Pursept®-A Xpress): Klare, farblose Flüssigkeit mit angenehm frischem Duft
Dichte: ±0,9 g/ml
pH-Wert: ca. 7,5
Mikrobiologische Wirksamkeit / Anwendungskonzentration:
Flächendesinfektion: Bakterien und Pilze bei geringer organischer Belastung mit Mechanik gem. DGHM/VAH: 15 Sek.
Begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV (Gemäß RKI Empfehlung, Bundesgesetzblatt 01/2004): 15 Sek.
Wirksamkeit gegen TbB: 30 Sek.
Bitte beachten Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.