Sie suchten nach: Anemometer
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.19153.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: MAS-100 Luftkeimsammler werden nach den anspruchsvollsten Standards entwickelt und hergestellt. Um einen konformen Betrieb sicherzustellen, ist eine r...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Testo
Beschreibung: Diese Smart Probes wurden zur Verwendung mit Smartphones und Tablets entwickelt. Die Messwerte werden über die testo Smart Probes App auf dem Handy od...
Artikel-Nr: (TEST0563.0425)
Lieferant: Testo
Beschreibung: Das digitale Hitzdraht-Anemometer testo 425 mit App-Anbindung steht Ihnen schnell, einfach und präzise zur Seite. Alle relevanten Berechnungen wie Vol...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Testo
Beschreibung: Das kleine, bedienerfreundliche Anemometer
misst Luftgeschwindigkeit und Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit (nur 620-3308). So können sie auch die...
Lieferant: Testo
Beschreibung: Das kompakte 100 mm-Flügelrad-Anemometer testo 417 ist die ideale Lösung für die einfache, schnelle und präzise Ermittlung von Strömungsgeschwindigkei...
Artikel-Nr: (TEST0563.0416)
Lieferant: Testo
Beschreibung: Das kompakte 16 mm-Flügelrad-Anemometer testo 416 mit Teleskopsonde und App-Anbindung eignet sich ideal für die einfache, schnelle und präzise Ermittl...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-3311)
Lieferant: Testo
Beschreibung: The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom