Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit, OxiTop® Control A6/A12 und OxiTop® Control S6/S12
Lieferant: WTW
OxiTop®
705-1006EA 8997 EUR
WTWA208222 WTWA208198 WTWA208196
Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit, OxiTop® Control A6/A12 und OxiTop® Control S6/S12
Nach DIN EN 29 408/ISO 9408/OECD 301 F. Die Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit ist vor dem erstmaligen Einsatz neuer Chemikalien sicherzustellen. Dies erfolgt nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern auch zur Minimierung von  Entsorgungskosten. Die nach Vorschrift vorbereitete Probe und eine Blindprobe werden 28 Tage lang bei konstanter Temperatur in einer geschlossenen Flasche gerührt. Das durch Abbauprozesse entstehende CO₂ wird mittels Absorber aus dem Gasraum entfernt, so dass der entstehende Unterdruck ein Maß für die biologische Abbaubarkeit darstellt. Durch die kontinuierliche Aufzeichnung der Messwerte im OxiTop® Control ist die geforderte Dokumentation optimal gewährleistet.
  • Die Messflaschen und Adapter können bei 121 °C autoklaviert werden
  • Der  Controller hat einen Messbereich zwischen 500 - 1350 hPa
  • Der Messkopf zeigt 5 Sekunden lang ein Signal, wenn er vom Controller angesteuert wird
Lieferumfang: A6/S6 und A12/S12 umfassen ein gebrauchsfertiges Paket mit Probenflaschen und Adaptern, Rührerplattform (IS 6 Var für A6) und Rührern, OxiTop®-C Köpfen, OC110 Steuereinheit, Software Achat OC, entsprechendes Zubehör (Thermostatschrank nicht inbegriffen).