Bestimmung anaerober Abbauprozesse, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Lieferant: WTW
OxiTop®
705-1008EA 10420 EUR
WTWA208227 WTWA208225
Bestimmung anaerober Abbauprozesse, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Bestimmung anaerober Abbauprozesse, OxiTop® AN6, AN12, WTW Biogasbestimmung. Anaerobe Abbauprozesse erfolgen unter Sauerstoffausschluss. Damit der Gasraum über der Probe mit Inertgas gefüllt werden kann, besitzt die Messflasche seitliche Anschlussstutzen. Diese Anschlussstutzen sind mit Septen verschlossen, so dass nach erfolgtem anaeroben Abbau gelöstes CO₂ ausgetrieben und anschließend durch Zugabe eines CO₂-Absorbers dem Gasraum entzogen werden kann. Die sich ergebende Druckdifferenz ist der CO₂-Konzentration proportional. Der verbleibende Überdruck ist proportional zur Methankonzentration. Der Abbauprozess kann mit dem OC 110 im Bedienmodus 'Druck' komfortabel zeitlich verfolgt werden.
  • Der Controller hat einen Messbereich zwischen 500 - 1350 hPa
  • Der Messkopf zeigt 5 Sekunden lang ein Signal, wenn er vom Controller angesteuert wird
Lieferumfang: Das AN-Set umfasst ein gebrauchsfertiges Paket mit Probenflaschen und Adaptern, Rührerplattform und Rührern, OxiTop® Control Köpfen, OC110 Steuereinheit, Software Achat OC, entsprechendes Zubehör (Thermostatschrank nicht inbegriffen).