BSB-Messung, OxiTop® Control 6
Lieferant: WTW
OxiTop®
705-1000EA 3762 EUR
WTWA208201
BSB-Messung, OxiTop® Control 6
Das automatisierte System für die Messung von BSB mit OxiTop® Control besteht aus einem OxiTop® Control Messkopf und einer Infrarotsteuerung. Dieses System ist außergewöhnlich einfach zu bedienen. Mit der Steuerung können bis zu 100 Messköpfe konfiguriert und die Messdaten per Infrarot übertragen werden. Jede Probe wird leicht durch die Messköpfe der Steuerung identifiziert und erkannt, wobei jede einer eindeutigen Seriennummer zugeordnet ist. Die Steuerung ist in mehreren Sprachen verfügbar, um die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten. Die digitale Anzeige ist übersichtlich und bietet eine schrittweise Anleitung bei allen Bedienschritten.
  • Standard- und Routinemessungen mit 6 oder 12 Proben parallel und automatischer Datenübertragung
  • Der Controller hat einen Bereich zwischen 0...40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l BSB
  • Automatische Zuordnung der Nummer zur Probenidentifikation
  • Messperiode: 0,5 h bis 99 Tage
  • Speicherung von bis zu 360 Datensätzen durch die Messköpfe
OxiTop® Control 6
Komplettpackung für 6 gleichzeitige Messungen mit OxiTop® Controller OC 100 und IS 6-Induktivrührsystem für Netzbetrieb mit 230 V/50/60 Hz, 6 OxiTop® C Messköpfen und entsprechendem Standardzubehör.
Lieferumfang: Lieferung mit braunen Probenflaschen, Rührstäbchen, Rührerstabentferner, Gummiköcher, NaOH-Plätzchen, je 1 Überlaufmesskolben 164 ml und 432 ml und Nitrifikations-Inhibitor.