Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "industriewaagen"
https://at-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/52/18374052.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Robuste, zuverlässige Waagen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor sowie für allgemeine Industrieanwendungen.
Lieferant:  SARTORIUS BALANCES
Beschreibung:   Einfache Bedienung mit monolithischer Wägesystemtechnologie für Benutzer, die genaue Messungen durchführen möchten.
Lieferant:  SARTORIUS BALANCES
Beschreibung:   Die Cubis®-Reihe von Sartorius ist modular aufgebaut, sodass der Kunde die Komponenten auswählen kann, die für sein Anwendungsgebiet von Interesse sin...
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Stainless steel platform or mild steel platform with 5 mm thick, fixed, top plate with four R60 alloy load cells with IP 67 rating. Easy to ...
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   The Ohaus SD Series is designed specifically for mail room, shipping and receiving, and general commercial and industrial dry weighing applications. A...
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Wasserdichte Kompaktwaagen speziell für die Lebensmittelindustrie. Merkmale: Tastatur mit vier mechanischen Schaltern, Nivellierfüße, Frontlibelle und...
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Eine kompakte Mehrzweck-Zählwaage für präzise und schnelle Ergebnisse mit Wäge- , Stückzählungs-, Kontrollzählungs- und Summierfunktionen. B...
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Die kompakte, tragbare Waage ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, u. a. auch für die Lebensmittelindustrie, wo oftmals trockene oder f...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 46
  1  2  3  4  5  6  Nächste