Industriewaagen, Serie Defender 3000
Lieferant: Ohaus
Defender 3000
611-5066EA 590 EUR
611-5066 611-2655 611-2654 611-2653 611-4983 611-2652 611-2651 611-2650
Industriewaagen, Serie Defender 3000
Waagen
Die Industriewaage der Serie Defender 3000 wurde für allgemeine Wägeanforderungen entwickelt und ist mit einer Waagschale aus Edelstahl mit lackiertem Stahlrahmen, einer Aluminiumlastzelle (IP 67) und einer lackierten Stützsäule aus Stahl für die ABS-Anzeige ausgestattet. Zu den Softwareanwendungen gehören Stückzählung und fünf Wägeeinheiten. Die Waage eignet sich somit für Kontrollaufgaben in Versand und Inventur.
  • Betrieb mit Netzstrom oder eingebautem Akku mit automatischer Abschaltung
  • Anzeige mit hinterleuchtetem LCD-Display
  • Nivellierfüße und Libelle
  • Externe Kalibrierung