Schutzabdeckung für Blockthermostate
Lieferant: Cole Parmer
Stuart®
460-0001EA 233 EUR
460-0001 460-0000
Schutzabdeckung für Blockthermostate
Überzüge
Robuste Perspex® Abdeckungen für Stuart Blockthermostate.
  • Einfach anzubringen, kein Werkzeug erforderlich
  • Schützt Benutzer vor berstenden Röhrchen
  • Bessere Temperaturkonstanz, da Luftzug abgehalten wird