Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
heiz-kuehl-blockthermostate
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/49/18944949.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  TECHNE
Beschreibung:   Blockthermostat/Kühler, N°ICE, Temp.-Bereich: 0,0 − 40,0 °C, Temp.-Konst.: ±1 °C, Genauigkeit bei 10 °C (°C): ±0,1 °C, B×T×H (mm): 240×190×225 mm, Gewicht (kg): 4,5
Lieferant:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung:   Die Grant bio Blockthermostate sind kompakte, leicht zu bedienende und flexible Geräte. Sie eignen sich ideal zum schnellen Aufheizen und Kühlen ...
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   Blockthermostat/Kühler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Temp.-Bereich: 10...30 °C
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  EPPENDORF
Beschreibung:   ThermoStat™ C ist ideal für präzises Einstellen und Halten von Temperaturen. Die Peltier-Technologie ermöglicht eine präzise Temperaturregelung. Digit...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BARN88880030)
Lieferant:  BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beschreibung:   Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  HAEP LABOR CONSULT
Beschreibung:   Block Thermostats for two blocks featuring high temperature accuracy, rapid heating times and even temperature distribution. The TH 21 unit features E...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 6  von 6