Kühl-TermoMixer mit der klassischen kreisenden Schüttelbewegung und aktiver Gegenkühlung. Zur Aufnahme von 1 oder 2 Blöcken. Universell einsetzbar, mit großem Anwendungsbereich. Für Reaktionsgefäße, Probengläser, Zentrifugenröhrchen, Küvetten oder PCR-Platten, Mikrotiter- und Deep-Well-Platten. Leistungsstarke, unempfindliche Peltier-Elemente garantieren schnellstmögliche Temperierzeiten und eine lange Lebensdauer. Effektive Kühler mit drehzahlgeregelten Ventilatoren leiten die unerwünschte Wärme bzw. Kälte nach außen ab. Mit Timer, Short-Mix-Funktion und Intervall-Schütteln mit Schnippeffekt.
- Gehäuse aus wertbeständigem und pflegeleichtem, hart eloxiertem Aluminium
- Mikroprozessorsteuerung mit selbstoptimierendem Digitalregler
- Einfache Programmierbarkeit mit 30 Programmschritten und Temperaturkurven
Das Gerät bietet eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung. Ein neuartiger, selbstoptimierender Digitalregler und die besonders sinnvolle Anordnung des Temperaturfühlers „mitten“ im Block sorgen für die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von ±0,1 °C. Die Isolierung ist an den Wechselblöcken angebracht, die Blöcke werden auf die Temperiereinheiten aufgesteckt.
Das MKR 23 arbeitet auf Basis des variablen Bediensystems S 03 (Steuerung 3) Dieses bietet: Drehrichtung durch Software umschaltbar, Anlaufautomatik, Betriebsbereitschaft ohne Bedienteil, Fernbedienung mit Bedienteil BT 03 und Dokumentation über serienmäßige USB-Schnittstelle.
Bestellinformation: Bestellinformationen: Lieferung ohne Blöcke, diese müssen separat bestellt werden.