Sie suchten nach: Heiz-/Kühlblöcke
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus einem robusten, eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Blockthermostat, Blöcke, VWR®, Mini-Block ohne Thermometerbohrung, Lochgröße: Ø 7,9 mm, Für: Röhrchen, 0,5 ml, Bohrungen: 24, Tiefe: 21 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Blockthermostat, Blöcke, VWR®, Aluminiumblock, Für: 96 Well-ELISA-Platte, Bohrungen: -
Lieferant: VWR Peqlab
Beschreibung: Uniformly molded high-grade aluminum blocks provide excellent temperature accuracy.
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Blockthermostat, Block, VWR®, Einzelblock, Lochgröße: Ø 16,4 mm, Für: 16 mm Röhrchen, Bohrungen: 15, Tiefe: 45,0 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Blockthermostat, Block, VWR®, Einzelblock, 64×einzelne PCR-Gefäße, Lochgröße: Ø 6,4 mm, Für: 0,2 ml Röhrchen, Bohrungen: 82, Tiefe: 20,2 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Blockthermostat, Block, VWR®, Austauschbarer Röhrchenblock, Lochgröße: Ø 11,1 mm, Für: 24× 1,5 ml Röhrchen**, Bohrungen: 24, Tiefe: 33,5 mm
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Blockthermostat, Block, Einzelblock, Für: 10 mm Ø Röhrchen, Bohrungen: 24, Tiefe: 50 mm
Lieferant: IKA
Beschreibung: Blockthermostat, Block, Einzelblock, 6 Bohrungen mit Ø 28,8 mm, Für: Fläschchen, 28 mm, Tiefe: 45 mm
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Lieferant: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beschreibung: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Blockthermostat, Blöcke, Grant-bio, Block, interchangeable for 5×Ø 29 mm tubes
Artikel-Nr: (460-0049)
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Blockthermostat, Blöcke, Grant-bio, Block für TS-DW, Für: Eine Axygen® 96/2200 µl-Deep-Well-Platte
Artikel-Nr: (NABE602211388)
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 SET
Lieferant: IKA
Beschreibung: Reaktionsblöcke ermöglichen Synthesen in Rundkolben bei Temperaturen bis zu 180 °C; auf Ölbäder kann verzichtet werden. Dabei ist der optimale Wä...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom