Sie suchten nach: Blockthermostate, digital
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sicherheit, Schnelligkeit, Präzision und volle Kompatibilität mit der großen Palette an Spectroquant® Kits sind die unverwechselbaren Eigenschaften de...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Vielseitig einsetzbar, hohe Wattleistung, konstante Temperatur. Die digitalen Blockthermostate von VWR® sind kostengünstig, flexibel und kompakt. Dies...
Abfallreduzierend
Artikel-Nr: (460-3265)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse und ein Höchstmaß an Temperaturkonstanz erfordern. Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für das ...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Mini-Blockthermostate eignen sich hervorragend für Anwendungen, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern. Diese handlichen Geräte ben...
Abfallreduzierend
Artikel-Nr: (460-0353)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Vielseitig einsetzbar, hohe Wattleistung, konstante Temperatur. Die digitalen Blockthermostate von VWR® sind kostengünstig, flexibel und kompakt. Dies...
UOM: 1 * 1 ST
Abfallreduzierend
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Digitale Blockthermostate für hohe Temperaturen mit einem fest installierten Aluminiumblock. Die Geräte verfügen neben einer Mikroprozessorsteuerung ü...
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Blockthermostat, Digital, Drybath 15-100, EU-Stecker, Anzahl Blöcke: 1, Temp.-Bereich: Max. 200 °C, Heizleistung: 1000 W, B×T×H: 280×430×120 mm, Gewicht: 20 kg
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Kompakte digitale Blockthermostate. Zur Auswahl stehen Modelle für einen und zwei und vier austauschbare Blöcke. Die Geräte verfügen über eine LED-Tem...
Artikel-Nr: (460-0267)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Kompakte digitale Blockthermostate mit fest installiertem kreisförmigem Block. Die Geräte besitzen eine digitale Steuerung und ein zweizeiliges Displa...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TMAG63825)
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: The aluminium alloy block heater is PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning. The combined stirring block heater has 8 stirring positions...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: WTW
Beschreibung: Thermoreactors for the determination of COD, total nitrogen or total phosphorus, ensure complete digestion of the sample and maintain the necessary hi...
Lieferant: IKA
Beschreibung: Diese digitalen Blockthermostate, die ein bis vier Aluminiumblöcke fassen, bieten eine präzise Temperaturregelung in kleinen Gefäßen. Der PT1000 Tempe...
Artikel-Nr: (LOVI2418940-V)
Lieferant: Lovibond
Beschreibung: The RD 125 thermoreactor can be used for the tube test digestion of highly sensitive and precise COD (150 °C), TOC (120 °C), total chromium (100 °C), ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (614-0200)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Der RD-8 wurde speziell zusammen mit COKZ (der niederländischen Kontrollbehörde für Milch und Milchprodukte) entwickelt, um den Feuchtigkeitsgehalt vo...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beschreibung: Ausgelegt für eine präzise Temperaturstabilität und -homogenität. Die Geräte haben eine benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung mit Zeit- und Temper...
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: Provides precise heating of tubes and microplates.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom