VWR®, Semi-Dry-Blotter, 20×20 cm
Lieferant: VWR
700-7156EA 588.61 EUR
700-7156
VWR®, Semi-Dry-Blotter, 20×20 cm
Blotting-Apparate
Diese Einheit wird aus robusten Acrylkomponenten hergestellt und ist mit allen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften konform. Die Elektroden, eine aus Edelstahl, die andere aus platinbeschichtetem Titan gefertigt, sind praktisch rostfrei. Somit werden Ablagerungen auf der Membran verhindert. Ohne Qualitätsabfall sind die Elektroden nahezu unbegrenzt haltbar. Die Einheit ist als einheitliches System für den Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren konzipiert.
  • Das niedrige Puffervolumen und die niedrige Stromstärke (0,8 mA pro cm²) des Gels, die nur wenig Wärme erzeugt, verhindert eine Verzerrung der Banden
  • Transfers können in weniger als einer Stunde erledigt werden, abhängig vom Molekulargewicht der jeweiligen Moleküle
  • Es können entweder einzelne oder mehrere Gele gleichzeitig verwendet werden
Einheit B×L×H: 275×265×65 mm