Sie suchten nach: Diagrammschreiber
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (SIMEAB3500)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HERA6383-6)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (REVC6185)
Lieferant: REVCO TECHNOLOGIES
Beschreibung: Diagramme für Schreiber, Chart paper, for -86 and -40 °C freezers, +50…−115 °C, Hours (24) or Days (7)
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Beschreibung: Chart for recorder, For graphic recorders, +35…-15 °C
Artikel-Nr: (JULS00297)
Lieferant: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Beschreibung: Diagramme für Schreiber, Diagram sheets for visiotambour range of measurement –15 +40 °C, 7 days
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: DICKSON
Beschreibung: These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Lieferant: DICKSON
Beschreibung: Diagramm für Schreiber, C417, –20...+120 °F; 0 - 100 % RH
Artikel-Nr: (620-0432)
Lieferant: DICKSON
Beschreibung: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: DICKSON
Beschreibung: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Artikel-Nr: (620-1484)
Lieferant: DICKSON
Beschreibung: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 ST
Lieferant: DICKSON
Beschreibung: Die SK4 Temperatur-Logger verfügen über 4 Kreisdiagramme mit kurzer Schaltzeit (11 Minuten für 63% der gesamten Skala) und werden mit nur einer AA-Bat...
Lieferant: LAMBRECHT
Beschreibung: Chart for recorder, Quarzuhrwerk, 1, 7 oder 31 Tage, –10…+50 °C
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom