Temperatur-Diagrammschreiber, KT8
Lieferant: Dickson
620-2246EA 835 EUR
DICKKT8P0 DICKKT8P2 DICKKT8P3
Temperatur-Diagrammschreiber, KT8
Dieser Diagrammschreiber mit Ø 203 mm Scheibe bietet mehr Flexibilität, einen aufklappbaren Schreiberarm zum schnellen Schreiber- und Diagrammwechsel und eine Digitalanzeige (nur 620-2247). Externer Thermoelementfühler (Typ K) mit austauschbarem Sensor.
  • Vom Benutzer wählbare Temperaturbereiche und Aufzeichnungsdauer
  • Aufzeichnungsdauer einstellbar: 24 Stunden, 7 Tage und 31 Tage
  • Akustische und optische Alarmsignale
Lieferumfang: Wird mit vier AA-Batterien und Netzteil, einem roten Stift und einer Kurzanleitung geliefert. Diagramme (203 mm) müssen separat bestellt werden.