Kälteumwälzthermostate, R4 / R5
Lieferant: Grant
473-0004EA 0 EUR
473-0004 473-0003
Kälteumwälzthermostate, R4 / R5
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Kälteumwälzthermostate von Grant ermöglichen eine präzise Kühlung bei den meisten Niedrigtemperaturanwendungen. Sie eignen sich für die Umwälzung sowohl im offenen als auch im geschlossenen System (d. h. mit offenem oder geschlossenem externem Behälter). Die Modelle R4 und R5 besitzen einen Ablaufhahn und ein Relais zum Ein- und Ausschalten der Kühlung.
Grant Thermostate können mit zwei Kühleinheiten kombiniert werden. Daraus ergibt sich eine Auswahl an Modellen, die der Erfüllung einfacher bis komplizierter Anforderungen dienen. Die Kühleinheit kann unabhängig vom Wärmeumwälzthermostat ausgeschaltet werden um nur Heizanwendungen zu ermöglichen. Alle Kühleinheiten können bis zu einer maximalen Temperatur von 100 °C eingesetzt werden.
Bitte beachten Hinweis: Kühlleistung bei +20; 0; −10; −20; −30; −40 und −47 °C.