Koloniezählstift, eCount™
Lieferant: Heathrow Scientific
eCount™
710-0596EA 555 EUR
710-0596 710-0918
Koloniezählstift, eCount™
Kolonienzähler
Das All-in-one-Gerät eCount™ ist ein elektronischer Multifunktionszähler mit einem Sharpie® Stift zum Kennzeichnen von Kolonien in der Petrischale, damit keine Kolonien übersehen oder doppelt gezählt werden.
  • 5-stellige Anzeige
  • Bedientasten zum Mehrfachzählen bis zu 32 verschiedene Zonen durchgeführt werden
  • Jeder gezählte Wert wird automatisch durch einen Piepton oder alternativ durch ein LED-Blinksignal angezeigt
  • Arbeitstemperatur von 0 bis 50 °C
  • Der leichte, ergonomisch geformte Zähler ist besonders bedienungsfreundlich gestaltet
Geeignet zum schnellen und präzisen Zählen. Mithilfe der Sperrtaste kann die Zählfunktion abgeschaltet und lediglich geschrieben werden. Der Sharpie® Stift hinterlässt auf Petrischalen aus Kunststoff und Glas gleichermaßen gut sichtbare Markierungen. Der Zähler ist für feine und sehr feine Sharpie® Stifte geeignet. Durch Wechsel der Stiftfarbe können leicht separate Zählungen durchgeführt werden.
Lieferumfang: Includes a three-volt CR1225 lithium battery, one fine-point Sharpie® pen and weighted stand. Five years warranty, battery not included in warranty.