Sie suchten nach: Leuchtkästen
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (E90006)
Lieferant: Biotium
Beschreibung: The PMA-Lite™ 2.0 LED photolysis device is a light-weight LED light box specifically designed for optimal photoactivation of samples treated with prop...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HEAT120661)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: This small light box saves bench space and can be stored in a drawer.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (733-2003)
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung: The Edvotek White Light Box features a spacious 25×25 cm viewing area illuminated by long life LEDs and is housed in a slim aluminium body. It is desi...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: KAISER FOTOTECHNIK GMBH & CO.K
Beschreibung: Superflache, dimmbare Tageslicht-Leuchtplatte mit integriertem Akku.
Artikel-Nr: (ADLM6031520)
Lieferant: ADELPHI MANUFACTURING
Beschreibung: Designed for use in pharmaceutical and laboratory environments, the Apollo II Liquid Viewer for coloured or opaque glass containers provides a simple ...
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (ADLM6031511)
Lieferant: ADELPHI MANUFACTURING
Beschreibung: Designed for use in pharmaceutical and laboratory environments, the Apollo II Liquid Viewer for transparent glass containers provides a simple method ...
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom