Sie suchten nach: Kolorimeter
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.73635.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers five key important parameters for disinfection control (mainly Food and...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1.73632.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Multiparameter colorimeter, Spectroquant® Move 100, Wellenlänge: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm, 210×95×45 mm
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die mobilen Colorimeter sind für präzise Wasseranalysen konzipiert.
Lieferant: Hach
Beschreibung: Das DR300 Colorimeter ist ein zuverlässiges Instrument, das eine fortschrittliche Datenübertragung und Konnektivität mit Claros ermöglicht. Die einfac...
Lieferant: WATER-ID PRIMELAB
Beschreibung: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Lieferant: Hach
Beschreibung: Generic pocket colorimeter DR300 instruments are intended for customised applications not included in standard analysis systems. They are available in...
Lieferant: Hach
Beschreibung: Die Colorimeter LICO 620 und LICO 690 eigenen sich hervorragend für professionelle Farbmessungen von klaren, transparenten Flüssigkeiten mittels Refer...
Artikel-Nr: (ALEXADI-907-030A)
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: The creatinine colorimetric detection kit utilises a single step liquid detection reagent that is safer and less time consuming than other assay metho...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (705-0744)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Bei dem DR900 handelt es sich um ein robustes Mehrparameter-Kolorimeter für den sofortigen Einsatz.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, Chlorophyll A filter set, 0,19 ppm nominal value
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: Ein preisgünstiges Einsteigersystem zur visuellen Farb- und Farbzahlbestimmung. Dieses System ist erhältlich für viele geläufige Farbskalen. Jedes Set...
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: The RT300, RT400 and RT500 are versatile, portable spectrophotometers in a choice of diffuse/8° sphere or 0/45° optical geometry that are designed to ...
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: Das Lovibond® System 3000 ist eine Serie von Ein-Skalen-, 3-Feld-Messgeräten zur visuellen Bestimmung der Farbe von Proben durch direkten Vergleich mi...
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: Eine Serie von Spektralphotometern zur Farbabstufung optisch transparenter Proben. Jede Ausführung des PFXi 195 enthält eine Auswahl an in spez...
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: Die Lovibond® EComparator Serie bietet eine einfache Methode für den Übergang von subjektiven optischen Messungen zu objektiven, präzisen elektronisch...
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: A series of automatic spectrophotometric colorimeters for objective colour analysis of edible oils, chemicals, petrochemicals, fuels and other transpa...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom