Komparatoren, Lovibond® Comparator System 2000+
Lieferant: Tintometer
Lovibond®
LOVI172160EA 434.9 EUR
LOVI172160 705-0344 705-1059 705-0335 705-0343 705-1058 705-0342 705-1035 705-1057
Komparatoren, Lovibond® Comparator System 2000+
Kolorimeter Komparator-Sets
Das Comparator System 2000+ ist ein präzises kolorimetrisches Wasseranalysesystem für allgemeine Anwendungen. Das Qualitätsinstrument eignet sich für die visuelle Bestimmung der Farbintensität in Proben mit Hilfe der Lovibond Glasfilter. Das integrierte anpassbare Küvettenfach erlaubt die Aufnahme von Proben in Küvetten bis zu einer Schichtdicke von 40 mm. Die Systeme Nessleriser 2150 und 2250 sind Geräte für größere Schichtdicken zur visuellen Bestimmung der Farbintensität von Probensäulen im Nessler-Zylinder mit Hilfe von Lovibond-Glasfiltern. Sie eignen sich für die Bestimmung von Konzentrationen, die unter der Nachweisgrenze des Comparator 2000+ liegen.
  • Das integrierte Prisma bringt die Glasstandard-Farbscheiben und die farbige Probe optisch in ein Gesichtsfeld, um die Unterscheidung und den Vergleich der Farben zu erleichtern.
  • Das Prisma wurde per Ultraschall versiegelt, um eine Verunreinigung der optischen Elemente zu verhindern
  • Jede Testscheibe verfügt garantiert über farbbeständige, nicht verblassende Glasfilter, die sich leicht ohne Öffnen des Geräts austauschen lassen
  • Berücksichtigt die Kompensation von trüben oder gefärbten Wasserproben
  • Jedes Comparator-System ist als Tageslichtversion oder in Kombination mit der standardisierten Tageslichtleuchte Daylight 2000 bzw. einer tragbaren Leuchte erhältlich